Learn More
Bromure de N-butylscopine, Mikromol™
Description
Bromure de N-butylscopine
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-Butyl Scopine Bromide |
| CAS | 2030294-83-6 |
| Noms d’analytes ou de composants | N-Butyl Scopine Bromide |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C12 H22 N O2 . Br |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | 3-Oxa-9-azoniatricyclo[3.3.1.02,4]nonane, 9-butyl-7-hydroxy-9-methyl-, bromide (1:1), (1α,2β,4β,5α,7β)-, N-Butyl Scopine Bromide |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H22NO2.BrH/c1-3-4-5-13(2)9-6-8(14)7-10(13)12-11(9)15-12;/h8-12,14H,3-7H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1/t8-,9-,10+,11-,12+,13+; |
| SMILES | [Br-].CCCC[N@@+]1(C)[C@@H]2C[C@@H](O)C[C@H]1[C@@H]3O[C@H]23 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 292.21 |
| Afficher plus |