Learn More
Bromure de n-butyltriphénylphosphonium, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10785361 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
5g
Code produit. 10785361
Marque: Thermo Scientific Acros undefined
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1779-51-7 | C22H24BrP | 399.31 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour la formation de liaisons C-C (oléfination)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1779-51-7
Formule moléculaire C22H24BrP
Poids moléculaire (g/mol) 399.31
Numéro MDL MFCD00011855
Clé InChI IKWKJIWDLVYZIY-UHFFFAOYSA-M
Synonyme butyltriphenylphosphonium bromide, n-butyltriphenylphosphonium bromide, 1-butyl triphenylphosphonium bromide, phosphonium, butyltriphenyl-, bromide, butyl triphenyl phosphonium bromide, butyl triphenyl phosphine bromide, n-butyltriphenylphosphonium chloride, butyltriphenylphosphanium bromide, phosphonium, butyltriphenyl-, bromide 1:1, n-butyl triphenylphosphonium bromide
CID PubChem 159628
SMILES [Br-].CCCC[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifications
Nom chimique ou matériau n-Butyltriphenylphosphonium bromide
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 240.0°C to 243.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (Argentometry)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)3P(C6H5)3Br
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in chloroform,fairly soluble in lower alcohols,slightly soluble in aromatic hydrocarbons
Nom IUPAC butyltriphénylephosphanium bromure
Poids de la formule 399.3
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • n-Butyltriphenylphosphonium bromide
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.