Learn More
Acide N-butyrique 0,995 MP Biomedicals
Code produit 11338789 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11338789 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11338789 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0210116980
 Article restreint
Expédition estimée: 30-12-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Butyric Acid
CAS 107-92-6
Densité 3,0 (air = 1)
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage 0.995
Formule moléculaire C4H8O2
Numéro MDL MFCD00002814
Synonyme butyric acid, n-butyric acid, n-butanoic acid, propylformic acid, ethylacetic acid, butanic acid, 1-propanecarboxylic acid, butyrate, 1-butyric acid, buttersaeure
Clé InChI FERIUCNNQQJTOY-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCC(O)=O
Nom IUPAC Acide butanoïque
Poids moléculaire (g/mol) 88.11
CID PubChem 264
ChEBI CHEBI:30772
Poids de la formule 88.11