Learn More
Acide n-butyrique, + de 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10294320 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 ml
1 L
2,5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
100mL
10L
1L
2.50L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10294320 100 ml Flacon en verre 100mL
10090880 1 L Flacon en verre 1L
10428060 2,5 L Flacon en verre 2.50L
11904931 10 L Récipient en plastique 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10294320 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 108111000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    26.60€
    22.65€ / 100mL
    Économisez 3.95€
    14% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 107-92-6 | C4H8O2 | 88.11 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 107-92-6
Formule moléculaire C4H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 88.11
Numéro MDL MFCD00002814
Clé InChI FERIUCNNQQJTOY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme butyric acid, n-butyric acid, n-butanoic acid, propylformic acid, ethylacetic acid, butanic acid, 1-propanecarboxylic acid, butyrate, 1-butyric acid, buttersaeure
CID PubChem 264
ChEBI CHEBI:30772
Nom IUPAC Acide butanoïque
SMILES CCCC(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Butyric acid
Point de fusion -7,0°C à +5,0°C
Point d’ébullition 162,0°C à 165,0°C
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Densité 0,9600g/mL
Quantité 100 ml
Point d’éclair 69°C
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1,3965 à 1,3995
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Gravité spécifique 0,96
Formule linéaire CH3CH2CH2CO2H
Numéro UN 2820
Informations sur la solubilité solubilité dans l’eau : miscible, Autres solubilités : miscible avec la plupart des solvants organiques courants
Poids de la formule 88.11
Pourcentage de pureté ≥99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • n-Butyric acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.