Learn More
Anhydride n-butyrique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10533824 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
2.50L
500mL
Code produit. 10533824
Marque: Thermo Scientific Acros 108121000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 106-31-0 | C8H14O3 | 158.20 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 106-31-0
Formule moléculaire C8H14O3
Poids moléculaire (g/mol) 158.20
Numéro MDL MFCD00009389
Clé InChI YHASWHZGWUONAO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme butyric anhydride, n-butyric anhydride, butanoic anhydride, butanoic acid, anhydride, butyryl oxide, butyric acid anhydride, n-butyric acid anhydride, butyranhydrid, butanoic acid anhydride, butyric anhydride n
CID PubChem 7798
Nom IUPAC butanoyl butanoate
SMILES CCCC(=O)OC(=O)CCC
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Butyric anhydride
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -73.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.9630g/mL
Point d’ébullition 195.0°C
Point d’éclair 82°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3CH2CH2CO)2O
Indice de réfraction 1.4120 to 1.4140
Quantité 100 mL
Beilstein 02, 274
Fieser 05,88
Merck Index 15, 1598
Gravité spécifique 0.963
Informations sur la solubilité Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in ether,decomposes in alcohol
Poids de la formule 158.2
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide