Learn More
n-butyronitrile, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10211463 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2.5 L
Conditionnement:
100mL
2.50L
500mL
Code produit. 10211463
Marque: Thermo Scientific Acros 108145000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 109-74-0 | C4H7N | 69.11 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 109-74-0
Numéro MDL MFCD00001968
Clé InChI KVNRLNFWIYMESJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme butyronitrile, n-butyronitrile, propyl cyanide, 1-cyanopropane, n-propyl cyanide, butyrylonitrile, butyric acid nitrile, n-butanenitrile, propylkyanid, butane nitrile
CID PubChem 8008
ChEBI CHEBI:51937
Nom IUPAC butanenitrile
SMILES CCCC#N
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Butyronitrile
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -112.0°C
Densité 0.7900g/mL
Point d’ébullition 115.0°C to 117.0°C
Point d’éclair 16°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C4H7N
Formule linéaire CH3CH2CH2CN
Indice de réfraction 1.3830 to 1.3850
Quantité 500 mL
Beilstein 02, II, 252
Merck Index 15, 1601
Gravité spécifique 0.79
Informations sur la solubilité Solubility in water: 33g/L (25°C). Other solubilities: miscible with alcohol,ether and dimethylformamide
Poids moléculaire (g/mol) 69.11
Viscosité 0.57 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 69.11
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • n-Butyronitrile
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: n-Butanenitrile