Learn More
acide n-caprique, MP Biomedicals
Code produit 11401836 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11401836 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11401836 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0520980450
 Article restreint
Expédition estimée: 22-12-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Capric Acid
CAS 334-48-5
Formule moléculaire C10H20O2
Quantité 100 g
Synonyme capric acid, n-decanoic acid, n-capric acid, decylic acid, caprinic acid, decoic acid, n-decylic acid, n-decoic acid, 1-nonanecarboxylic acid, caprynic acid
Clé InChI GHVNFZFCNZKVNT-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCCCCCCC(=O)O
Nom IUPAC acide décanoïque
Poids moléculaire (g/mol) 172.268
CID PubChem 2969
ChEBI CHEBI:30813
Poids de la formule 172.27