Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acide N-carbobenzyloxy-L-aspartique, 98 %
Code produit. 10072200 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
Code produit. 10072200
Marque: Thermo Scientific Chemicals 172050250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1152-61-0 | C12H13NO6 | 267.23 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1152-61-0
Formule moléculaire C12H13NO6
Poids moléculaire (g/mol) 267.23
Numéro MDL MFCD00002719
Clé InChI XYXYXSKSTZAEJW-VIFPVBQESA-N
Synonyme z-asp-oh, n-carbobenzyloxy-l-aspartic acid, cbz-asp-oh, n-carbobenzoxy-l-aspartic acid, n-cbz-l-aspartic acid, z-l-aspartic acid, carbobenzoxy-l-aspartic acid, n-z-l-aspartic acid, n-benzyloxycarbonylaspartic acid, z-l-asp-oh
CID PubChem 2723942
Nom IUPAC Acide(2S)-2-(phénylméthoxycarbonylamino)butanedioïque
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC(=O)NC(CC(=O)O)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Carbobenzyloxy-L-aspartic acid
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 117°C to 119°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire HO2CCH2CH(NHCO2CH2C6H5)CO2H
Quantité 25 g
Rotation spécifique + 10.5
Informations sur la solubilité Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Poids de la formule 267.23
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline fine