Learn More
N-Carbobenzyloxyglycine, 98,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10264180 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
25g
500g
Code produit. Quantité Conditionnement unitSize
10264180 25 g Flacon en plastique 25g
10476710 100 g Flacon en plastique -
10328853 500 g Flacon en plastique 500g
3 options
Code produit. 10264180
Marque: Thermo Scientific Acros 108350250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1138-80-3 | C10H11NO4 | 209.201 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1138-80-3
Numéro MDL MFCD00002691
Clé InChI CJUMAFVKTCBCJK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-carbobenzyloxyglycine, n-cbz-glycine, z-gly-oh, carbobenzyloxyglycine, carbobenzoxyglycine, n-benzyloxycarbonylglycine, n-carbobenzoxyglycine, cbz-gly-oh, cbz gly, benzyloxycarbonylglycine
CID PubChem 14349
ChEBI CHEBI:16532
Nom IUPAC Acide 2-(phénylméthoxycarbonylamino)acétique
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC(=O)NCC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Carbobenzyloxyglycine
Point de fusion 117.0°C to 121.0°C
Note relative au nom 98.5%
% min. CAS 98.0
% max. CAS 100.0
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5%
Formule moléculaire C10H11NO4
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire C6H5CH2O2CNHCH2CO2H
Poids moléculaire (g/mol) 209.201
Quantité 25 g
Poids de la formule 209.2
Pourcentage de pureté 98.5%
Forme physique Poudre cristalline fine