Learn More
N-(Carboxymethyl)-N,N,N-trimethyl-d3-ammonium Chloride (N-methyl-d3), CDN
Click to view available options
Quantité:
0.01 g
Conditionnement:
0.01g
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Betaine-d3 Hydrochloride |
| CAS | 1219349-47-9 |
| Formule moléculaire | C5 2H3 H9 N O2 . Cl |
| Quantité | 0.01 g |
| Formule InChI | InChI=1 S/C5H11NO2.ClH/c1-6(2,3)4-5(7)8;/h4H2,1-3H3;1 H/i1D3; |
| SMILES | [Cl-].[2 H]C([2 H])([2 H])[N+](C)(C)CC(=O)O |
| Nom IUPAC | carboxymethyl-dimethyl-(trideuteriomethyl)azanium;chloride |
| Poids moléculaire (g/mol) | 156.63 |
| Poids de la formule | 156.0745 g/mol |
| Pourcentage de pureté | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |