Learn More
N-Cyclohexylcyclohexanamine, Mikromol™
Code produit 18092000
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18092000 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18092000 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0678.04
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
N-cyclohexylcyclohexanamine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Dicyclohexylamine
CAS 101-83-7
Noms d’analytes ou de composants Dicyclohexylamine
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C12 H23 N
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Sodium Cyclamate Imp. D (EP), N-Cyclohexylcyclohexanamine, Sodium Cyclamate Impurity D
Formule InChI InChI=1S/C12H23N/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h11-13H,1-10H2
SMILES C1CCC(CC1)NC2CCCCC2
Nom IUPAC N-cyclohexylcyclohexanamine
Poids moléculaire (g/mol) 181.32
Quantité 100 mg
Poids de la formule 181,183 g/mol