Learn More
n-décane 1000 μg/mL dans le méthanol, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30312086
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30312086 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30312086 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREGA09010087ME
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Nom chimique ou matériau n-Decane
CAS 124-18-5
Noms d’analytes ou de composants n-Decane
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C10 H22
Concentration 1 000 μg/ml
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Decane, Cactus Normal Paraffin N 10, NSC 8781, n-Decane
Formule InChI InChI=1S/C10H22/c1-3-5-7-9-10-8-6-4-2/h3-10H2,1-2H3
SMILES CCCCCCCCCC
Nom IUPAC décane
Solvent or Matrix Méthanol
Poids moléculaire (g/mol) 142.28
Quantité 1 mL
Poids de la formule 142,1722 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.