Learn More
N-Decyltriméthoxysilane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11343866
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
Code produit. 11343866
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L16966.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 5575-48-4 | C13H30O3Si | 262.47 g/mol
n-Decyltrimethoxysilane is used as a coupling agent and as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le n-decyltriméthoxysilane est utilisé comme agent de couplage et intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Soluble dans les solvants organiques. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stocker sous gaz inerte sec. Il est sensible à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5575-48-4
Formule moléculaire C13H30O3Si
Poids moléculaire (g/mol) 262.47
Numéro MDL MFCD00069135
Clé InChI KQAHMVLQCSALSX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-decyltrimethoxysilane, decyltrimethoxysilan, trimethoxydecylsilane, decyl trimethoxy silane, silane,decyltrimethoxy, decyl-trimethoxysilane
CID PubChem 2758023
Nom IUPAC decyltrimethoxysilane
SMILES CCCCCCCCCC[Si](OC)(OC)OC
Spécification
Point d’ébullition 102°C to 106°C (3.5mmHg)
Nom chimique ou matériau n-Decyltrimethoxysilane
Point de fusion -37°C
Quantité 100 g
Beilstein 8625082
Point d’éclair 117°C (242°F)
Informations sur la solubilité Soluble in organic solvents. Insoluble in water.
Poids de la formule 262.47
Pourcentage de pureté 98%
Indice de réfraction 1.422
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 0.9
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • n-Decyltrimethoxysilane
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: decyl Trimethoxysilane