Learn More
N-Demethyl Ivabradine Hydrochloride, TRC
Code produit 30006368
Change view
Click to view available options
Quantité:
2.5 mg
5 mg
50 mg
Conditionnement:
2.50mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30006368 50 mg 50mg
30004703 5 mg 5mg
30003427 2.5 mg 2.50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30006368 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD29300050MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1246638-08-3
Formule moléculaire C26 H34 N2 O5 . Cl H
Poids moléculaire (g/mol) 491.02
Synonyme 2H-3-Benzazepin-2-one, 3-[3-[[[(7S)-3,4-dimethoxybicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-trien-7-yl]methyl]amino]propyl]-1,3,4,5-tetrahydro-7,8-dimethoxy-, hydrobromide (1:1)
Nom IUPAC 3-[3-[[(7S)-3,4-dimethoxy-7-bicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-trienyl]methylamino]propyl]-7,8-dimethoxy-2,5-dihydro-1H-3-benzazepin-4-one;hydrochloride
SMILES Cl.COc1cc2CCN(CCCNC[C@H]3Cc4cc(OC)c(OC)cc34)C(=O)Cc2cc1OC
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Demethyl Ivabradine Hydrochloride
Noms d’analytes ou de composants N-Demethyl Ivabradine Hydrochloride
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule InChI InChI=1S/C26H34N2O5.ClH/c1-30-22-11-17-6-9-28(26(29)14-18(17)12-23(22)31-2)8-5-7-27-16-20-10-19-13-24(32-3)25(33-4)15-21(19)20;/h11-13,15,20,27H,5-10,14,16H2,1-4H3;1H/t20-;/m1./s1
Type de solution Neat
Industry Type Forensics
Quantité 50 mg
Poids de la formule 490.2234