Learn More
N-Désisopropylmétoprolol (1-Amino-3-[4-(2-méthoxyéthyl)phénoxy]-2-propanol), Mikromol™
Description
N-Désisopropylmétoprolol (1-Amino-3-[4-(2-méthoxyéthyl)phénoxy]-2-propanol)
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-Desisopropylmetoprolol |
| CAS | 74027-60-4 |
| Noms d’analytes ou de composants | N-Desisopropylmetoprolol |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C12 H19 N O3 |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | 2-Propanol, 1-amino-3-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]-, N-Desisopropylmetoprolol |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H19NO3/c1-15-7-6-10-2-4-12(5-3-10)16-9-11(14)8-13/h2-5,11,14H,6-9,13H2,1H3 |
| SMILES | COCCc1ccc(OCC(O)CN)cc1 |
| Nom IUPAC | 1-amino-3-[4-(2-méthoxyéthyl)phénoxy]propan-2-ol |
| Afficher plus |