Learn More
N-Déméthylcitalopram.HCl, Lipomed
Code produit 30459627
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30459627 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30459627 Fournisseur Lipomed Code fournisseur LPMCTL1888HC100
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Lipomed fournit des matériaux de référence certifiés auxquels vous pouvez faire confiance sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation précise et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez Lipomed pour la confiance, la conformité et l'excellence analytique.
N-désméthylcitalopram.HCl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Desmethylcitalopram Hydrochloride
CAS 97743-99-2
Noms d’analytes ou de composants Desmethylcitalopram Hydrochloride
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C19 H19 F N2 O . Cl H
Synonyme Citalopram Hydrobromide Imp. D (EP), Citalopram Imp. D (EP), Citalopram USP Related Compound D, Citalopram USP RC D, (1 RS)-1-(4-Fluorophenyl)-1-[3-(methylamino)propyl]-1,3-dihydroisobenzofuran-5-carbonitrile Hydrochloride, Lu 11-109 C, Lu 11-109 C, Lu 11-109 C, Lu 11-109 C, Lu 11-109 C, Lu 11-109 C, Lu 11-109 C, Lu 11-109 C, Lu 11-109 C
Formule InChI InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES Cl.CNCCCC1(OCc2cc(ccc12)C#N)c3ccc(F)cc3
Nom IUPAC 1-(4-fluorophényl)-1-[3-(méthylamino)propyl]-3H-2-benzofuran-5-carbonitrile;chlorhydrate
Industry Type Produits pharmaceutiques
Poids moléculaire (g/mol) 346.83
Quantité 100 mg
Poids de la formule 346,1248 g/mol