Learn More
N-Déméthylcitalopram.HCl, Lipomed
Description
N-désméthylcitalopram.HCl
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Desmethylcitalopram Hydrochloride |
| CAS | 97743-99-2 |
| Noms d’analytes ou de composants | Desmethylcitalopram Hydrochloride |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C19 H19 F N2 O . Cl H |
| Synonyme | Citalopram Hydrobromide Imp. D (EP), Citalopram Imp. D (EP), Citalopram USP Related Compound D, Citalopram USP RC D, (1 RS)-1-(4-Fluorophenyl)-1-[3-(methylamino)propyl]-1,3-dihydroisobenzofuran-5-carbonitrile Hydrochloride, Lu 11-109 C, Lu 11-109 C, Lu 11-109 C, Lu 11-109 C, Lu 11-109 C, Lu 11-109 C, Lu 11-109 C, Lu 11-109 C, Lu 11-109 C |
| Formule InChI | InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H |
| SMILES | Cl.CNCCCC1(OCc2cc(ccc12)C#N)c3ccc(F)cc3 |
| Nom IUPAC | 1-(4-fluorophényl)-1-[3-(méthylamino)propyl]-3H-2-benzofuran-5-carbonitrile;chlorhydrate |
| Industry Type | Produits pharmaceutiques |
| Show More |