Learn More
N-Desmethylclozapine, MedChemExpress
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
Description
N-Desmethylclozapine is a major active metabolite of the atypical antipsychotic drug Clozapine. N-Desmethylclozapine is a potent, allosteric and partial M1 receptors agonist (EC50=115 nM) and is able to potentiate hippocampal N-methyl-d-aspartate (NMDA) receptor currents through M1 receptor activation. N-Desmethylclozapine is also a δ-opioid agonist.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-Desmethylclozapine |
| CAS | 6104-71-8 |
| Couleur | Jaune |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C17H17ClN4 |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | Norclozapine Desmethylclozapine Normethylclozapine |
| Informations sur la solubilité | DMSO : ≥ 50 mg/mL (159.85 mM) |
| SMILES | ClC1=CC=C2C(N=C(N3CCNCC3)C4=CC=CC=C4N2)=C1 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 312.8 |
| Afficher plus |
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.