Learn More
Chlorhydrate de N-déméthyldiltiazem 1,0 mg/ml dans l'acétonitrile (sous forme de base libre), LoGiCal
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-Desmethyldiltiazem Hydrochloride |
| CAS | 130606-60-9 |
| Noms d’analytes ou de composants | N-Desmethyldiltiazem Hydrochloride |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C21 H24 N2 O4 S . Cl H |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Synonyme | Diltiazem Hydrochloride Imp. D (EP), Diltiazem Imp. D (EP), (2S,3S)-2-(4-Methoxyphenyl)-5-[2-(methylamino)ethyl]-4-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1,5-benzothiazepin-3-yl Acetate Hydrochloride, Diltiazem Hydrochloride Imp. D (EP) as Hydrochloride, N-Desmethyl-diltiazem Hydrochloride, Diltiazem Hydrochloride Impurity D as Hydrochloride, Diltiazem Impurity D as Hydrochloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C21H24N2O4S.ClH/c1-14(24)27-19-20(15-8-10-16(26-3)11-9-15)28-18-7-5-4-6-17(18)23(21(19)25)13-12-22-2;/h4-11,19-20,22H,12-13H2,1-3H3;1H/t19-,20+;/m1./s1 |
| Type de solution | Solution unique |
| SMILES | Cl.CNCCN1C(=O)[C@H](OC(=O)C)[C@@H](Sc2ccccc12)c3ccc(OC)cc3 |
| Afficher plus |