Learn More
Chlorhydrate de N-déméthyldiltiazem, LoGiCal
Code produit 30460256
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30460256 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30460256 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR0068.03
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Desmethyldiltiazem Hydrochloride
CAS 130606-60-9
Noms d’analytes ou de composants N-Desmethyldiltiazem Hydrochloride
Conditions d’expédition Poche de glace (-20 °C)
Formule moléculaire C21 H24 N2 O4 S . Cl H
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Diltiazem Hydrochloride Imp. D (EP), Diltiazem Imp. D (EP), (2S,3S)-2-(4-Methoxyphenyl)-5-[2-(methylamino)ethyl]-4-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1,5-benzothiazepin-3-yl Acetate Hydrochloride, Diltiazem Hydrochloride Imp. D (EP) as Hydrochloride, N-Desmethyl-diltiazem Hydrochloride, Diltiazem Hydrochloride Impurity D as Hydrochloride, Diltiazem Impurity D as Hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C21H24N2O4S.ClH/c1-14(24)27-19-20(15-8-10-16(26-3)11-9-15)28-18-7-5-4-6-17(18)23(21(19)25)13-12-22-2;/h4-11,19-20,22H,12-13H2,1-3H3;1H/t19-,20+;/m1./s1
Type de solution Purs, non dilués
SMILES Cl.CNCCN1C(=O)[C@H](OC(=O)C)[C@@H](Sc2ccccc12)c3ccc(OC)cc3
Nom IUPAC acétate de [(2S,3S)-2-(4-méthoxyphényl)-5-[2-(méthylamino)éthyl]-4-oxo-2,3-dihydro-1,5-benzothiazépin-3-yle];chlorhydrate
Industry Type Essais cliniques
Poids moléculaire (g/mol) 436.95
Quantité 10 mg
Poids de la formule 436,1224 g/mol