Learn More
N-Desméthyldoxylamine antigène succinate, LoiGiCal
Code produit 30462661
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30462661 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30462661 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR0101.08
Les matériaux de référence certifiés par LoiGiCal en tant que produits sains, solutions maternelles et solutions étiquetées sur un isotope stable, avec une documentation et un soutien d’experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoiGiCal pour la confiance, la conformité et l’expertise analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nom chimique ou matériau N-Desmethyldoxylamine Hydrogen Succinate
CAS 2731375-61-2
Noms d’analytes ou de composants N-Desmethyldoxylamine Hydrogen Succinate
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C16 H20 N2 O . C4 H6 O4
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme N-Desmethyldoxylamine Hydrogen Succinate
Formule InChI InChI=1S/C16H20N2O.C4H6O4/c1-16(19-13-12-17-2,14-8-4-3-5-9-14)15-10-6-7-11-18-15;5-3(6)1-2-4(7)8/h3-11,17H,12-13H2,1-2H3;1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
Type de solution Neat
SMILES CNCCOC(C)(c1ccccc1)c2ccccn2.OC(=O)CCC(=O)O
Nom IUPAC acide butanedioïque ;N-méthyl-2-(1-phényl-1-pyridine-2-yléthoxy)éthanamine
Industry Type Clinical Testing
Poids moléculaire (g/mol) 374.43
Quantité 10 mg
Poids de la formule 374.1842 g/mol
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.