Learn More
N-Desméthyldoxylamine antigène succinate, Mikromol™
Code produit 17984206
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17984206 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17984206 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0101.080025
Découvrir Mikromol - votre source de confiance pour les normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. étayant une analyse précise et conforme avec ISO 17034-certifiés conçus pour assurer la confiance de chaque résultat.
N-Desméthyldoxylamine, un antigène succinate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Desmethyldoxylamine Hydrogen Succinate
CAS 2731375-61-2
Noms d’analytes ou de composants N-Desmethyldoxylamine Hydrogen Succinate
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C16 H20 N2 O . C4 H6 O4
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme N-Desmethyldoxylamine Hydrogen Succinate
Formule InChI InChI=1S/C16H20N2O.C4H6O4/c1-16(19-13-12-17-2,14-8-4-3-5-9-14)15-10-6-7-11-18-15;5-3(6)1-2-4(7)8/h3-11,17H,12-13H2,1-2H3;1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
SMILES CNCCOC(C)(c1ccccc1)c2ccccn2.OC(=O)CCC(=O)O
Nom IUPAC acide butanedioïque ;N-méthyl-2-(1-phényl-1-pyridine-2-yléthoxy)éthanamine
Poids moléculaire (g/mol) 374.43
Quantité 25 mg
Poids de la formule 374.1842 g/mol