Learn More
Chlorhydrate de N-déméthyltramadol 1,0 mg/ml dans du méthanol (sous forme de base libre), LoGiCal
Code produit 30457907
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30457907 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30457907 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCAMP0007.0701
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
LoGiCal fournit des matériaux de référence certifiés auxquels vous pouvez faire confiance sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation précise et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
Chlorhydrate de N-déméthyltramadol 1,0 mg/ml dans du méthanol (sous forme de base libre)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Desmethyl-cis-tramadol Hydrochloride
CAS 1018989-94-0
Noms d’analytes ou de composants N-Desmethyl-cis-tramadol Hydrochloride
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C15 H23 N O2 . Cl H
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme N-Desmethyltramadol Hydrochloride, Cyclohexanol, 1-(3-methoxyphenyl)-2-[(methylamino)methyl]-, hydrochloride (1:1), (1 R,2 R)-rel-, N-Demethyltramadol hydrochloride
Formule InChI InChI=1 S/C15H23NO2.ClH/c1-16-11-13-6-3-4-9-15(13,17)12-7-5-8-14(10-12)18-2;/h5,7-8,10,13,16-17 H,3-4,6,9,11H2,1-2H3;1 H/t13-,15+;/m1./s1
SMILES Cl.CNC[C@H]1 CCCC[C@]1(O)c2cccc(OC)c2
Nom IUPAC (1 R,2 R)-1-(3-méthoxyphényl)-2-(méthylaminométhyl)cyclohexan-1-ol ; chlorhydrate
Solvent or Matrix Méthanol
Industry Type Criminologie
Poids moléculaire (g/mol) 285.81
Quantité 1 mL
Poids de la formule 285,1496 g/mol