Learn More
Chlorhydrate de N-déméthylvenlafaxine, LoGiCal
Code produit 30458803
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30458803 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30458803 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR0393.04
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Desmethylvenlafaxine Hydrochloride
CAS 93413-90-2
Noms d’analytes ou de composants N-Desmethylvenlafaxine Hydrochloride
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C16 H25 N O2 . Cl H
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Venlafaxine Hydrochloride Imp. D (EP), Venlafaxine Imp. D (EP), Venlafaxine USP Related Compound A, Venlafaxine USP RC A, 1-[(1RS)-1-(4-Methoxyphenyl)-2-(methylamino)ethyl]cyclohexanol Hydrochloride, Venlafaxine Hydrochloride Imp. D (EP) as Hydrochloride, N-Desmethylvenlafaxine Hydrochloride, Venlafaxine Related Compound A as Hydrochloride, Venlafaxine Hydrochloride Impurity D as Hydrochloride, Venlafaxine Impurity D as Hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C16H25NO2.ClH/c1-17-12-15(16(18)10-4-3-5-11-16)13-6-8-14(19-2)9-7-13;/h6-9,15,17-18H,3-5,10-12H2,1-2H3;1H
Type de solution Neat
SMILES Cl.CNCC(c1ccc(OC)cc1)C2(O)CCCCC2
Nom IUPAC 1-[1-(4-méthoxyphényl)-2-(méthylamino)éthyl]cyclohexan-1-ol ; chlorhydrate
Industry Type Clinical Testing
Poids moléculaire (g/mol) 299.84
Quantité 10 mg
Poids de la formule 299.1652 g/mol