Learn More
SHOWA™ N-DEX™ Gants en nitrile vert fluorescent 9500PF
Description
- couleur vert fluorescent haute visibilité
- Exempts des accélérateurs courants présents dans les gants en nitrile
- Protection barrière plus épaisse, 5 mil
- sensation seconde peau
- Manchette à bord roulé
- Finition lisse pour une sensibilité tactile optimale
- Non poudrés
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ASTM F 1671, ASTM D 6319, NFPA 1999, 21 CFR 170-199, FDA, ISO 9002, BPF |
| Chemotherapeutic Rated | Non |
| Applications | Industriel, Laboratoire |
| AQL | 1.5 |
| Couleur | Vert haute visibilité |
| Jetable | Usage unique |
| Finition externe | Non texturés |
| Finger Thickness (English) | 5 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0.12 mm |
| Latex Free | Oui |
| Afficher plus |