Learn More
SHOWA™ N-DEX™ Gants en nitrile Plus 8005PF
Code produit p-9622004
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
Standard
Moyen
Grande
XL
Conditionnement:
50 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
17827341 Standard 50 pièces
17837341 Moyen 50 pièces
17847341 Grande 50 pièces
17857341 XL 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 17827341 Fournisseur SHOWA™ Code fournisseur 8005PF07S
Les gants en nitrile ont une épaisseur de 8 mil et sont trois fois plus résistants aux perforations que les gants en latex et en vinyle.
Ces gants 100 % nitrile sans poudre sont parfaits pour un certain nombre d’applications, notamment les prélèvements sanguins, l’hygiène dentaire, la préparation des aliments, les services médicaux d’urgence, les travaux en laboratoire et la manipulation de produits pharmaceutiques. Leur formulation brevetée du nitrile doux à faible module offre une excellente sensibilité tactile, un confort et une dextérité ainsi qu’une sensation plus fraîche et plus sèche.
  • Résistez à une large gamme de produits chimiques pour les applications avec lesquelles une protection contre les éclaboussures ou les contacts chimiques intermittents est nécessaire
  • Ambidextres
  • Réduisent la fatigue au niveau de la main
  • À usage unique
  • Longueur : 9,5 in (24 cm)
  • Couleur : bleu
  • Fabriqué en USA
Informations sur la commande
Gants N-DEX Original (modèle 7005PF), 100 par boîte, 20 boîtes (2 000 gants) par caisse. Gants N-DEX Original (modèle 8005), 50 par boîte, 20 boîtes (1 000 gants) par caisse.
Spécification
Certifications/Conformité 21 CFR 170-199, FDA, NFPA, OSHA
Applications Industriel
AQL 1,5
Couleur Bleu
Jetable Usage unique
Finition externe Non texturés
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Poudré Sans poudre
Type de produit Nitrile Gloves
Dimensions Standard
Épaisseur (impériale) 8 mil
Épaisseur (métrique) 0,2 mm
Modèle 8005PFS
Résistance à la traction 9 MPa
Longueur (impériale) 9,5 in
Longueur (métrique) 24 cm