Learn More
Ester de tert-butyle de N-(diphénylméthylène)glycine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15405467
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 15405467
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H32709.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 81477-94-3 | C19H21NO2 | 295.382 g/mol
N-(Diphenylmethylene)glycine tert-butyl ester is a useful dye for biological research purposes. It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’ester tert-butylique de la N-(diphénylméthylène)glycine est un colorant utile dans la recherche biologique. Il s’agit d’une importante matière première et intermédiaire utilisée dans la synthèse organique, les produits agrochimiques pharmaceutiques et les champs de colorants.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 81477-94-3
Formule moléculaire C19H21NO2
Poids moléculaire (g/mol) 295.382
Numéro MDL MFCD00134280
Clé InChI YSHDPXQDVKNPKA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-diphenylmethylene glycine tert-butyl ester, diphenylmethylene-glycine t-butyl ester, tert-butyl 2-diphenylmethylene amino acetate, n-diphenylmethylene glycerine tert-butyl ester, tert-butyl 2-diphenylmethyleneamino acetate, diphenylmethyleneamino acetic acid tert-butyl ester, tert-butyl diphenylmethyleneamino acetate, n-diphenylmethylene glycinetert-butylester, tert-butyl 2-benzhydrylideneamino acetate, glycine, n-diphenylmethylene-, 1,1-dimethylethyl ester
CID PubChem 688171
Nom IUPAC tert-butyl 2-(benzhydrylidèneamino)acétate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)CN=C(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(Diphenylmethylene)glycine tert-butyl ester
Point de fusion 113°C to 115°C
Formule linéaire (C6H5)2C=NCH2COOC(CH3)3
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 295.38
Pourcentage de pureté 99%