Learn More
n-dodécyle-bêta-D-maltopyranoside, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15448399
Click to view available options
Quantité:
500 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
500mg
5g
Code produit. 15448399
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar J66869.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Détergent non ionique utile dans les études de solubilisation membranaire
N-dodecyl-β-D-maltoside is used as a non-ionic detergent for stabilization and activation of enzymes and for membrane research. It has also been used for the isolation of the mitochondrial cytochrome c oxidize.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le N-dodécyl-β-D-maltoside est utilisé comme détergent non ionique pour la stabilisation et l’activation des enzymes et pour la recherche sur les membranes. Il a également été utilisé pour l’isolement du cytochrome c mitochondrial oxydé.
Solubilité
Soluble dans l’eau à 10 % p/v
Remarques
Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Garder le récipient hermétiquement fermé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 69227-93-6
Formule moléculaire C24H46O11
Poids moléculaire (g/mol) 510.621
Numéro MDL MFCD00043012
Clé InChI NLEBIOOXCVAHBD-QKMCSOCLSA-N
Synonyme n-dodecyl-beta-d-maltoside, lauryl maltoside, dodecyl maltoside, dodecyl-beta-d-maltoside, n-dodecyl b-d-maltoside, unii-di107e57b4, lauryl-beta-d-maltoside, dodecyl beta-d-maltoside, dodecyl b-d-maltopyranoside, dodecyl beta-d-maltopyranoside
CID PubChem 114880
ChEBI CHEBI:43769
Nom IUPAC (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2R,3S,4R,5R,6R)-6-dodécoxy-4,5-dihydroxy-2-(hydroxyméthyl)oxan-3-yl]oxy-6-(hydroxyméthyl)oxane-3,4,5-triol
SMILES CCCCCCCCCCCCOC1C(C(C(C(O1)CO)OC2C(C(C(C(O2)CO)O)O)O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Dodecyl-beta-D-maltopyranoside
Point de fusion 224°C to 226°C
Couleur Blanc
Quantité 1 g
Beilstein 55318
Informations sur la solubilité Soluble in water at 10% w/v
Poids de la formule 510.62
Forme physique Poudre