Learn More
Alfa Aesar™ N-dodécyltrichlorosilane, 96 %
Code produit 11489030
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11489030 100 g 100g
11479030 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11489030 Fournisseur Alfa Aesar™ Code fournisseur A13178.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
Le N-dodécyltrichlorosilane est utilisé dans le domaine médical, l’industrie électronique et est utilisé comme matériau polymère. C’est un agent de couplage et un réducteur. Il est également utilisé comme lubrifiant.
Solubilité
Soluble dans certains solvants organiques.
Remarques
Conserver à température ambiante. Assurer une ventilation adéquate. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4484-72-4
Formule moléculaire C12H25Cl3Si
Poids moléculaire (g/mol) 303.767
Numéro MDL MFCD00000483
Clé InChI BNCXNUWGWUZTCN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dodecyltrichlorosilane, trichloro dodecyl silane, silane, trichlorododecyl, dodecyl trichlorosilane, silane, dodecyltrichloro, n-dodecyltrichlorosilane, dodecyl trichlorosilane dot, hsdb 387, trichlorolaurylsilane, acmc-1ai7g
CID PubChem 20568
Nom IUPAC Trichloro(dodécyl)silane
SMILES CCCCCCCCCCCC[Si](Cl)(Cl)Cl
Spécification
Point d’ébullition 155°C (10mmHg)
Nom chimique ou matériau n-Dodecyltrichlorosilane
Quantité 100 g
Formule linéaire CH3(CH2)11SiCl3
Numéro UN UN1771
Beilstein 1758004
Point d’éclair 165°C (329°F)
Informations sur la solubilité Soluble in parts of organic solvents.
Poids de la formule 303.78
Pourcentage de pureté 96%
Indice de réfraction 1.458
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 1.024