Learn More
N-(éthoxycarbonyle)nortropinone, 99 %, Thermo Scientific™
Code produit. p-7046296
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité unitSize
11393277 1 g 1g
11303287 5 g 5g
11313287 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit. 11393277 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L13849.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 32499-64-2
Formule moléculaire C10H15NO3
Poids moléculaire (g/mol) 197.234
Numéro MDL MFCD00078171
Clé InChI ANEJUHJDPGTVIO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 3-oxo-8-azabicyclo 3.2.1 octane-8-carboxylate, n-ethoxycarbonyl nortropinone, n-carbethoxy-4-nortropinone, n-carbethoxy-4-tropinone, 8-ethoxycarbonyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-one, 3-oxo-8-azabicyclo 3.2.1 octane-8-carboxylic acid ethyl ester, 8-azabicyclo 3.2.1 octane-8-carboxylic acid, 3-oxo-, ethyl ester, 8-ethoxycarbonyl-8-azabicyclo 3.2.1 octane-3-one, n-carbethoxynortropinone
CID PubChem 401882
Nom IUPAC ethyl 3-oxo-8-azabicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylate
SMILES CCOC(=O)N1C2CCC1CC(=O)C2
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(Ethoxycarbonyl)nortropinone
Point d’ébullition 152°C to 153°C (11 mmHg)
Indice de réfraction 1.4895
Quantité 1 g
Beilstein 1530944
Poids de la formule 197.23
Pourcentage de pureté 99%