Learn More
N-éthyl-4-méthylbenzènesulfonamide 100 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30310885
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30310885 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30310885 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA13348005AL100
 Article restreint
Expédition estimée: 07-01-2027
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Ethyl-4-methylbenzenesulfonamide
CAS 80-39-7
Noms d’analytes ou de composants N-Ethyl-4-methylbenzenesulfonamide
Conditions d’expédition +20 °C
Formule moléculaire C9 H13 N O2 S
Concentration 100 μg/ml
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme p-Toluenesulfonamide, N-ethyl- (6CI,7CI,8CI), N-Ethyl-4-methylbenzenesulfonamide, N-Ethyl-4-toluenesulfonamide, N-Ethyl-p-methylbenzenesulfonamide, N-Ethyl-p-toluenesulfonamide, N-Ethyl-p-tolylsulfonamide, N-Ethyltosylamide, N-Tosylethylamine, NSC 68803, Santicizer 3, p-Toluene-N-ethylsulfonamide, p-Toluenesulfonyl-N-ethylamide
Formule InChI InChI=1S/C9H13NO2S/c1-3-10-13(11,12)9-6-4-8(2)5-7-9/h4-7,10H,3H2,1-2H3
SMILES CCNS(=O)(=O)c1ccc(C)cc1
Nom IUPAC N-éthyl-4-méthylbenzènesulfonamide
Solvent or Matrix Acétonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 199.27
Quantité 1 mL
Poids de la formule 199,0667 g/mol