Learn More
N-éthylbenzylamine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10544721 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
Code produit. 10544721
Marque: Thermo Scientific undefined
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 14321-27-8 | C9H13N | 135.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14321-27-8
Formule moléculaire C9H13N
Poids moléculaire (g/mol) 135.21
Numéro MDL MFCD00009031
Clé InChI HVAAHUDGWQAAOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-ethylbenzylamine, benzenemethanamine, n-ethyl, ethylbenzylamine, n-benzylethylamine, benzyl ethyl amine, benzylamine, n-ethyl, benzylethylamine, unii-mm8324ke8v, n-benzyl-n-ethylamine, benzyl-ethyl-amine
CID PubChem 84352
Nom IUPAC N-benzyléthanamine
SMILES CCNCC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Ethylbenzylamine
Note relative au nom 95%
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.9000g/mL
Point d’ébullition 191.0°C to 194.0°C
Point d’éclair 66°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5CH2NHC2H5
Indice de réfraction 1.5100 to 1.5130
Quantité 25 g
Beilstein 12,102
Gravité spécifique 0.9
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,ethyl ether and benzene
Poids de la formule 135.21
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • N-Ethylbenzylamine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.