Learn More
N-Ethylènediamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11435607
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 11435607
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B23577.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 110-72-5 | C4H12N2 | 88.154 g/mol
N-Ethylethylenediamine is a chelating agent used in mutagenesis research studies. It undergoes condensation with 2-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde. It also forms organometallic ruthenium(II) complexes that inhibit the growth in human ovarian cancer cell lines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La N-éthyléthylènediamine est un agent chélateur utilisé dans les études de recherche sur la mutagénèse. Il subit une condensation avec le 2-hydroxy-3-méthoxybenzaldéhyde. Il forme également des complexes organométalliques du ruthénium(II) qui inhibent la croissance des lignées cellulaires humaines du cancer de l’ovaire.
Remarques
Sensible à l’air. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Les matières incompatibles sont les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 110-72-5
Formule moléculaire C4H12N2
Poids moléculaire (g/mol) 88.154
Numéro MDL MFCD00008166
Clé InChI SCZVXVGZMZRGRU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-ethylethylenediamine, 1,2-ethanediamine, n-ethyl, 2-aminoethyl ethyl amine, 2-ethylaminoethylamine, ethylenediamine, n-ethyl, ethylaminoethylamine, unii-941mvd708n, 1,2-ethanediamine, n1-ethyl, n-ethyl ethylenediamine
CID PubChem 66071
Nom IUPAC N’-éthylethane-1,2-diamine
SMILES CCNCCN
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Ethylethylenediamine
Densité 0.837
Point d’ébullition 128°C to 130°C
Point d’éclair 34°C (93°F)
Indice de réfraction 1.44
Quantité 5 g
Numéro UN UN2733
Beilstein 1098272
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 88.15
Pourcentage de pureté 98%