Learn More
N-Éthylisopropylamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11356786
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. Quantité unitSize
11356786 5 g 5g
11346786 1 g 1g
2 options
Code produit. 11356786
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L04089.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 19961-27-4 | C5H13N | 87.17 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 19961-27-4
Formule moléculaire C5H13N
Poids moléculaire (g/mol) 87.17
Numéro MDL MFCD00015105
Clé InChI RIVIDPPYRINTTH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-ethylisopropylamine, ethylisopropylamine, 2-propanamine, n-ethyl, ethyl propan-2-yl amine, diethylamine, 1-methyl, isopropylamine, n-ethyl, n-ethyl-2-propanamine, n-ethyl-n-isopropylamine, isopropylethylamine, ethyl isopropylamine
CID PubChem 88318
SMILES CCNC(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Ethylisopropylamine
Densité 0.72
Point d’ébullition 71°C to 73°C
Point d’éclair 16°C (60°F)
Indice de réfraction 1.392
Quantité 5 g
Numéro UN UN2733
Beilstein 505952
Nom IUPAC N-éthylpropan-2-amine
Poids de la formule 87.17
Pourcentage de pureté 98%