Learn More
N-éthylméthylamine, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7058292
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité unitSize
11376916 5 g 5g
11386916 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit. 11376916 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L04372.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 624-78-2 | C3H9N | 59.11 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 624-78-2
Formule moléculaire C3H9N
Poids moléculaire (g/mol) 59.11
Numéro MDL MFCD00009030
Clé InChI LIWAQLJGPBVORC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-ethylmethylamine, methylethylamine, ethanamine, n-methyl, n-methylethylamine, ethyl methyl amine, ethylmethylamine, nmea, n-methyl-n-ethylamine, ethylamine, n-methyl, ethyl-methyl-amine
CID PubChem 12219
Nom IUPAC La N-méthylethanamine
SMILES CCNC
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Ethylmethylamine
Densité 0.688
Point d’ébullition 33°C to 34°C
Point d’éclair <−34°C (−29°F)
Odeur Amine-like
Indice de réfraction 1.374
Quantité 5 g
Numéro UN UN2733
Beilstein 1730786
Sensibilité Air sensitive; Hygroscopic
Poids de la formule 59.11
Pourcentage de pureté ≥98%