Learn More
N-éthylpipérazine, Mikromol™
Code produit 17934196
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17934196 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17934196 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0395.06
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
N-éthylpipérazine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Ethylpiperazine
CAS 5308-25-8
Noms d’analytes ou de composants N-Ethylpiperazine
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C6 H14 N2
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Piperazine, 1-ethyl-, 1-Ethylpiperazine, N-Ethylpiperazine, NSC 60707
Formule InChI InChI=1S/C6H14N2/c1-2-8-5-3-7-4-6-8/h7H,2-6H2,1H3
SMILES CCN1CCNCC1
Nom IUPAC 1-éthylpipérazine
Poids moléculaire (g/mol) 114.19
Quantité 100 mg
Poids de la formule 114,1157 g/mol