Learn More
N-Fmoc-2-cyclohexyl-L-glycine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15490359
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1g
250mg
5g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15490359
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H63589.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 161321-36-4 | C23H25NO4 | 379.46 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 161321-36-4
Formule moléculaire C23H25NO4
Poids moléculaire (g/mol) 379.46
Numéro MDL MFCD00190878
Clé InChI BWQQGHPODCJZDB-UHFFFAOYNA-N
Synonyme fmoc-chg-oh, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-2-cyclohexylacetic acid, s-cyclohexyl 9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino acetic acid, fmoc-l-cyclohexylglycine, ambotzfaa1713, fmoc-cyclohexyl-gly-oh, bicr147, n-fmoc-2-cyclohexyl-l-glycine, s-alpha-fmoc-amino cyclohexaneacetic acid, n-alpha-9-fluorenylmethyloxycarbonyl-l-cyclohexylglycine
CID PubChem 6976353
SMILES OC(=O)C(NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C1CCCCC1
Spezifikation
Nom chimique ou matériau N-Fmoc-2-cyclohexyl-L-glycine
Nom IUPAC 2-cyclohexyl-2-({[(9H-fluoren-9-yl)méthoxy]carbonyl}amino)acide acétique
Quantité 250 mg
Poids de la formule 379.45
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solide
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt