Learn More
N-Fmoc-4-chloro-L-phénylalanine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7054983
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
Code produit. 15430149
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H63448.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 175453-08-4 | C24H20ClNO4 | 421.877 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 175453-08-4
Formule moléculaire C24H20ClNO4
Poids moléculaire (g/mol) 421.877
Numéro MDL MFCD00080281
Clé InChI CQPNKLNINBUUOM-QFIPXVFZSA-N
Synonyme fmoc-4-chloro-l-phenylalanine, s-n-fmoc-4-chlorophenylalanine, fmoc-phe 4-cl-oh, fmoc-l-4-chlorophenylalanine, fmoc-l-phe 4-cl-oh, fmoc-4-chloro-phe-oh, fmoc-l-4-chlorophe, 2s-3-4-chlorophenyl-2-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino propanoic acid, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-4-chlorophenyl propanoic acid, phenylalanine, 4-chloro-n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl
CID PubChem 2734471
Nom IUPAC Acide (2S)-3-(4-chlorophényl)-2-(9H-fluorèn-9-ylméthoxycarbonylamino) propanoïque
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(C3=CC=CC=C32)COC(=O)NC(CC4=CC=C(C=C4)Cl)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Fmoc-4-chloro-L-phenylalanine
Beilstein 9437838
Quantité 250 mg
Poids de la formule 421.87
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solide