Learn More
N-Fmoc-4-iodo-D-phénylalanine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7054866
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
Code produit. 15479918
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H63292.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 205526-29-0 | C24H20INO4 | 513.33 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
La N-Fmoc-4-iodo-D-phénylalanine est utilisée comme matière première importante et intermédiaire dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Modérément soluble dans l’eau (6,7E-4 g/l) (25°C).
Remarques
Sensible à la lumière. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 205526-29-0
Formule moléculaire C24H20INO4
Poids moléculaire (g/mol) 513.33
Numéro MDL MFCD00672557
Clé InChI LXOXXTQKKRJNNB-UHFFFAOYNA-N
Synonyme fmoc-d-phe 4-i-oh, fmoc-4-iodo-d-phenylalanine, fmoc-d-4-iodophenylalanine, fmoc-d-4-iodophe, fmoc-4'-iodo-d-phe, r-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-4-iodophenyl propanoic acid, 2r-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-3-4-iodophenyl propanoic acid, ambotzfaa1584, fmoc-4-iodo-d-phe-oh, fmoc-d-phe 4-i-oh hplc
CID PubChem 16213204
SMILES OC(=O)C(CC1=CC=C(I)C=C1)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Fmoc-4-iodo-D-phenylalanine
Beilstein 9159551
Informations sur la solubilité Sparingly Soluble in water (6.7E-4g/L) (25°C).
Nom IUPAC 2-({[(9H-fluoren-9-yl)méthoxy]carbonyl}amino)-3-(4-iodophényl)acide propanoïque
Quantité 250 mg
Poids de la formule 513.32
Sensibilité Light sensitive
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solide