Learn More
N-Fmoc-4-iodo-L-phénylalanine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7034306
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
Code produit. 15408457
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H51977.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 82565-68-2 | C24H20INO4 | 513.33 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 82565-68-2
Formule moléculaire C24H20INO4
Poids moléculaire (g/mol) 513.33
Numéro MDL MFCD00672340
Clé InChI LXOXXTQKKRJNNB-QFIPXVFZSA-N
Synonyme fmoc-4-iodo-l-phenylalanine, fmoc-phe 4-i-oh, fmoc-l-4-iodophenylalanine, fmoc-l-phe 4-i-oh, fmoc-p-iodo-phe-oh, fmoc-4'-iodo-l-phe, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-4-iodophenyl propanoic acid, fmoc-l-phe 4-i, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino-3-4-iodophenyl propanoic acid, l-phenylalanine, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-4-iodo
CID PubChem 2761479
SMILES OC(=O)[C@H](CC1=CC=C(I)C=C1)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Fmoc-4-iodo-L-phenylalanine
Point de fusion 213°C to 217°C
Quantité 250 mg
Sensibilité Light sensitive
Rotation optique −10° (c=1 in DMF)
Nom IUPAC Acide (2S)-2-(9H-fluorén-9 -ylméthoxycarbonylamino)-3-(4-iodophényl) propanoïque
Poids de la formule 513.33
Pourcentage de pureté 95%