Learn More
N-Fmoc-D-allo-isoleucine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15450159
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
Code produit. 15450159
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H63455.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 118904-37-3 | C21H23NO4 | 353.42 g/mol
N-Fmoc-D-allo-isoleucine used as a intermediate in pharmaceutical and chemical synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
N-Fmoc-D-allo-isoleucine utilisée comme intermédiaire dans la synthèse pharmaceutique et chimique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Réfrigérer à -20 °C. Garder le récipient bien fermé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 118904-37-3
Formule moléculaire C21H23NO4
Poids moléculaire (g/mol) 353.42
Numéro MDL MFCD00077062
Clé InChI QXVFEIPAZSXRGM-KINVLMLONA-N
Synonyme fmoc-d-allo-ile-oh, fmoc-d-allo-isoleucine, fmoc-d-allo-lle-oh, 2r,3s-n-fmoc-2-amino-3-methylpentanoic acid, 2r,3s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-methylpentanoic acid, d-alloisoleucine, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl, 2r,3s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-3-methylpentanoic acid, ambotzfaa1328, pubchem15619
CID PubChem 6992517
Nom IUPAC Acide (2R,3S)-2-(9H-fluoren-9-ylméthoxycarbonylamino)-3-méthylpentanoïque
SMILES CC[C@H](C)[C@@H](NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Fmoc-D-allo-isoleucine
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Quantité 1 g
Poids de la formule 353.41
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solide