Learn More
Acide N-Fmoc-aspartic 1-tert-butyl ester, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15479168
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
Code produit. 15479168
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H62680.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 134098-70-7 | C23H25NO6 | 411.454 g/mol
N-Fmoc-D-aspartic acid 1-tert-butyl ester is an pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’ester de tert-butyle de N-Fmoc-D-acide aspartique 1 est un intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Soluble dans le DMF.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec, dans un récipient bien scellé. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 134098-70-7
Formule moléculaire C23H25NO6
Poids moléculaire (g/mol) 411.454
Numéro MDL MFCD00237011
Clé InChI VZXQYACYLGRQJU-LJQANCHMSA-N
Synonyme fmoc-d-asp-otbu, fmoc-d-aspartic acid 1-tert-butyl ester, n-alpha-9-fluorenylmethyloxycarbonyl-d-aspartic acid alpha-t-butyl ester, 3r-4-tert-butoxy-3-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-4-oxobutanoic acid, r-3-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-4-tert-butoxy-4-oxobutanoic acid, fmoc-d-asp otbu, ambotzfaa1311, fmoc-d-aspartic acid-otbu, fmoc-d-asp-tert-butoxide, fmoc-d-aspartic acid alpha-t-butyl ester
CID PubChem 7019703
Nom IUPAC Acide (3R)-3-(9H-fluorène-9-ylméthoxycarbonylamino)-4-[(2-méthylpropan-2-yl)oxy]-4-oxobutanoïque
SMILES CC(C)(C)OC(=O)C(CC(=O)O)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C13
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Fmoc-D-aspartic acid 1-tert-butyl ester
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Soluble in DMF.
Poids de la formule 411.45
Pourcentage de pureté 95%