Learn More
Acide N-Fmoc-aspartic 4-tert-butyl ester, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15408888
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
Code produit. 15408888
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H62356.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 112883-39-3 | C23H25NO6 | 411.45 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 112883-39-3
Formule moléculaire C23H25NO6
Poids moléculaire (g/mol) 411.45
Numéro MDL MFCD00077050
Clé InChI FODJWPHPWBKDON-UHFFFAOYNA-N
Synonyme fmoc-d-asp otbu-oh, r-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-4-tert-butoxy-4-oxobutanoic acid, fmoc-d-asp obut-oh, fmoc-d-aspartic acid beta-tert-butyl ester, n-alpha-fmoc-d-aspartic acid beta-t-butyl ester, 2r-4-tert-butoxy-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-4-oxobutanoic acid, fmoc-dasp otbu, ambotzfaa1309, fmoc-dasp otbu-oh, pubchem10009
CID PubChem 7018816
SMILES CC(C)(C)OC(=O)CC(NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Fmoc-D-aspartic acid 4-tert-butyl ester
Quantité 1 g
Nom IUPAC 4-(tert-butoxy)-2-({[(9H-fluorène-9-yl)méthoxy]carbonyl}amino)-4-acide oxobutanoïque
Poids de la formule 411.45
Pourcentage de pureté 98%