Learn More
N-Fmoc-D-leucine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11402220
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
Code produit. 11402220
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H29041.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 114360-54-2 | C21H23NO4 | 353.42 g/mol
A convergent synthesis of the proposed structure of (+)-pestalazine B has been achieved in 4 steps using the N-alkylation of an unprotected tryptophan diketopiperazine with a 3a-bromopyrrolidinoindoline where the condensation between L-tryptophan methyl ester and N-Fmoc-D-leucine in the presence of EDC as coupling agent afforded the corresponding L-Trp-D-Leu dipeptide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Une synthèse convergente de la structure proposée de (+)-pestalazine B a été réalisée en 4 étapes à l’aide de la N-alkylation d’une dikétopipérazine tryptophane non protégée avec une 3a-bromopyrrolidinoindoline, où la condensation entre l’ester méthylique L-tryptophane et N-Fmoc-D-leucine en présence d’EDC comme agent de couplage a permis d’obtenir le dipeptine L-Trp-D-Leu correspondant.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 114360-54-2
Formule moléculaire C21H23NO4
Poids moléculaire (g/mol) 353.42
Numéro MDL MFCD00062957
Clé InChI CBPJQFCAFFNICX-TWYLJJHKNA-N
Synonyme fmoc-d-leu-oh, fmoc-d-leucine, n-fmoc-d-leucine, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-d-leucine, n-9-fluorenylmethyloxycarbonyl-d-leucine, n-9-fluorenylmethoxycarbonyl-l-leucine, d-leucine, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl, n-alpha-9-fluorenylmethyloxycarbonyl-d-leucine, 2r-2-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino-4-methyl-pentanoic acid, 2r-2-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino-4-methylpentanoic acid
CID PubChem 1549477
Nom IUPAC Acide (2R)-2-(9H-fluorén-9-ylméthoxycarbonylamino)-4-méthylpentanoïque
SMILES CC(C)C[C@@H](NC(=O)OCC1C2=C(C=CC=C2)C2=C1C=CC=C2)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Fmoc-D-leucine
Point de fusion 151°C to 154°C
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Rotation optique +25° (c=1 in DMF)
Poids de la formule 353.42
Pourcentage de pureté 98%