Learn More
N-Fmoc-D-tyrosine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15492809
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
Code produit. 15492809
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H66740.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
CAS: 112883-29-1 | C24H21NO5 | 403.43 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 112883-29-1
Formule moléculaire C24H21NO5
Poids moléculaire (g/mol) 403.43
Numéro MDL MFCD00171384
Clé InChI SWZCTMTWRHEBIN-ANBDAQEENA-N
Synonyme fmoc-d-tyrosine, fmoc-d-tyr-oh, r-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-4-hydroxyphenyl propanoic acid, 2r-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-3-4-hydroxyphenyl propanoic acid, n-fmoc-d-tyr oh, fmoc-d-phe 4-oh-oh, n-9h-fluorene-9-ylmethoxycarbonyl-d-tyrosine, n-alpha-9-fluorenylmethoxycarbonyl-d-tyrosine, r-2-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino-3-4-hydroxy-phenyl-propionic acid
CID PubChem 6957988
Nom IUPAC Acide (2R)-2-(9H-fluorèn-9-ylméthoxycarbonylamino)-34-(-hydroxyphényl)propanoïque
SMILES OC(=O)[C@@H](CC1=CC=C(O)C=C1)NC(=O)OCC1C2=C(C=CC=C2)C2=C1C=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Fmoc-D-tyrosine
Point de fusion 175°C to 180°C
Couleur Blanc
Quantité 1 g
Poids de la formule 403.43
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solide