Learn More
Ester d’acide aspartique N-Fmoc-L-1-tert-butylique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15488878
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 15488878
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H62355.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 129460-09-9 | C23H25NO6 | 411.45 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 129460-09-9
Formule moléculaire C23H25NO6
Poids moléculaire (g/mol) 411.45
Numéro MDL MFCD00065631
Clé InChI VZXQYACYLGRQJU-UHFFFAOYNA-N
Synonyme fmoc-asp-otbu, fmoc-asp-obut, s-3-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-4-tert-butoxy-4-oxobutanoic acid, l-fmoc-aspartic acid alpha-t-butyl ester, fmoc-asp oh-otbu, n-fmoc-l-aspartic acid 1-tert-butyl ester, 1-tert-butyl n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-l-aspartate, 3s-4-tert-butoxy-3-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-4-oxobutanoic acid, 1-tert-butyl n-fmoc-l-aspartate, fmoc asp-otbu
CID PubChem 7017910
SMILES CC(C)(C)OC(=O)C(CC(O)=O)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Fmoc-L-aspartic acid 1-tert-butyl ester
Quantité 1 g
Beilstein 3658045
Nom IUPAC 4-(tert-butoxy)-3-({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)-4-oxobutanoic acid
Poids de la formule 411.45
Pourcentage de pureté 95%