Learn More
Ester d’acide aspartique N-Fmoc-L-4-tert-butylique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7039663
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 15455168
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H59007.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 71989-14-5 | C23H25NO6 | 411.454 g/mol
L-Aspartic acid is a nonessential amino acid that is used to biosynthesize other amino acids within the human body.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide L-aspartique est un acide aminé non essentiel utilisé pour biosynthétiser d’autres acides aminés dans le corps humain.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Réfrigéré. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 71989-14-5
Formule moléculaire C23H25NO6
Poids moléculaire (g/mol) 411.454
Numéro MDL MFCD00037131
Clé InChI FODJWPHPWBKDON-IBGZPJMESA-N
Synonyme fmoc-asp otbu-oh, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-4-tert-butoxy-4-oxobutanoic acid, fmoc-asp obut, fmoc-l-aspartic acid beta-tert-butyl ester, fmoc-asp ot-bu-oh, fmoc-l-asp tbu, fmocasp otbu-oh, fmoc-asp obu-oh, fmoc-asp tbu-oh, fmoc-l-aspartic acid 4-tert-butyl ester
CID PubChem 2724635
Nom IUPAC Acide (2S)-2-(9H-fluorène-9-ylméthoxycarbonylamino)-4-[(2-méthylpropan-2-yl)oxy]-4-oxobutanoïque
SMILES CC(C)(C)OC(=O)CC(C(=O)O)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C13
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Fmoc-L-aspartic acid 4-tert-butyl ester
Point de fusion 148°C to 150°C (decomposition)
Quantité 5 g
Beilstein 3635671
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Rotation optique −24° (c=1 in DMF)
Poids de la formule 411.45
Pourcentage de pureté 98%