Learn More
Acide N-Fmoc-L-aspartique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7041483
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. 15468818
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H62274.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 119062-05-4 | C19H17NO6 | 355.346 g/mol
N-Fmoc-L-aspartic acid is used to biosynthesize other amino acids with in the human body.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide N-Fmoc-L-aspartique est utilisé pour biosynthétiser d’autres acides aminés dans le corps humain.
Solubilité
Soluble dans le méthanol et l’eau.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 119062-05-4
Formule moléculaire C19H17NO6
Poids moléculaire (g/mol) 355.346
Numéro MDL MFCD00237654
Clé InChI KSDTXRUIZMTBNV-INIZCTEOSA-N
Synonyme fmoc-asp-oh, fmoc-l-aspartic acid, n-fmoc-l-aspartic acid, fmoc-l-asp-oh, fmoc-aspartic acid, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-l-aspartic acid, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonylamino succinic acid, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino succinic acid, aspartic acid, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl, n-9-fluorenylmethoxycarbonyl-l-aspartic acid
CID PubChem 7019016
Nom IUPAC Acide (2S)-2-(9H-fluorène-9-ylméthoxycarbonylamino)butanedioïque
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(C3=CC=CC=C32)COC(=O)NC(CC(=O)O)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Fmoc-L-aspartic acid
Quantité 5 g
Beilstein 3632557
Informations sur la solubilité Soluble in methanol,and water.
Poids de la formule 355.34
Pourcentage de pureté 95%