Learn More
Acide N-Fmoc-L-glutamique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7041648
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. 15489378
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H62936.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 121343-82-6 | C20H19NO6 | 369.373 g/mol
N-Fmoc-L-glutamic acid nonessential amino acid that is important to the mammalian central nervous system. It is also a neurotransmitter for cone photoreceptors in the human brain and is used as a treatment for patients who have liver disease accompanied by encephalopathy (a condition termed ‘hepatic coma’).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Avec la ventilation adéquate Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 121343-82-6
Formule moléculaire C20H19NO6
Poids moléculaire (g/mol) 369.373
Numéro MDL MFCD00237657
Clé InChI QEPWHIXHJNNGLU-KRWDZBQOSA-N
Synonyme fmoc-glu-oh, fmoc-l-glutamic acid, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino pentanedioic acid, n-fmoc-l-glutamic acid, fmoc-glu, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-l-glutamic acid, l-glutamic acid, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl, 2s-2-fluoren-9-ylmethoxy carbonylamino pentanedioic acid, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino pentanedioic acid
CID PubChem 7019018
Nom IUPAC acide (2S)-2-(9H-fluoréno-9-ylméthoxycarbonylamino)pentanedioïque
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(C3=CC=CC=C32)COC(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Fmoc-L-glutamic acid
Quantité 5 g
Beilstein 3633624
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 369.37
Pourcentage de pureté 95%