Learn More
N-Fmoc-L-leucine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7025524
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 11410137
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B21040.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 35661-60-0 | C21H23NO4 | 353.42 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 35661-60-0
Formule moléculaire C21H23NO4
Poids moléculaire (g/mol) 353.42
Numéro MDL MFCD00037133
Clé InChI CBPJQFCAFFNICX-TWYLJJHKNA-N
Synonyme fmoc-l-leucine, fmoc-leu-oh, fmoc-l-leu-oh, n-fmoc-l-leucine, n-9-fluorenylmethoxycarbonyl-l-leucine, fmoc-leucine, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-l-leucine, unii-kf18f70uf3, fmoc-leu, n-alpha-fmoc-l-leucine
CID PubChem 1549133
Nom IUPAC Acide (2S)-2-(9H-fluorène-9-ylméthoxycarbonylamino)-4-méthylpentanoïque
SMILES CC(C)C[C@H](NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Fmoc-L-leucine
Point de fusion 152°C to 155°C
Quantité 5 g
Beilstein 2178254
Rotation optique −25° (c=1 in DMF)
Poids de la formule 353.42
Pourcentage de pureté 98%